4-(Pentafluorthio)benzaldehyd ≥97%

Lieferant: Alfa Aesar
Achtung

H35736.03EA 73.2 EUR
H35736.03 H35736.06
4-(Pentafluorthio)benzaldehyd ≥97%
4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Formel: C₇H₅F₅OS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788518
CAS-Nummer: 401892-84-0
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR