Dodecacarbonyltriosmium ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Osmium carbonyl
13038.02 13038.04
13038.02EA 286 EUR
13038.02 13038.04
Dodecacarbonyltriosmium ≥99%
Dodecacarbonyltriosmium
Formel: C₁₂O₁₂Os₃
Molekulargewicht: 906,811 g/mol
Schmelzpunkt: 224 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011149
CAS-Nummer: 15696-40-9
EINECS: 239-789-3
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,I