Dodecacarbonyltriruthenium ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
10507.06EA
603
EUR
10507.06
10507.03
Dodecacarbonyltriruthenium ≥99%
Dodecacarbonyltriruthenium
Application: Carbonylation
Sparingly soluble in hydrocarbons (e.g. hexane, cyclohexane, benzene) and acetone. Solutions undergo some decomposition on strong heating
Formel:
C₁₂O₁₂Ru₃ Molekulargewicht: 639,33 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 150 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011209 CAS-Nummer: 15243-33-1 EINECS: 239-287-4 UN-Nummer: 3466 ADR: 6.1,III |