(4-Phthalimidobutyl)triphenylphosphoniumbromid ≥97%
Achtung
B22421.06EA 42.9 EUR
B22421.06
(4-Phthalimidobutyl)triphenylphosphoniumbromid ≥97%
(4-Phthalimidobutyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₃₀H₂₇BrNO₂P
Molekulargewicht: 544,43 g/mol
Schmelzpunkt: 200…202 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683092
CAS-Nummer: 65273-47-4