(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL532169-5GEA 121 EUR
SIAL532169-5G SIAL532169-1G
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin
Formel: C₉H₁₇NO₃
Molekulargewicht: 187,24
MDL Number: MFCD01317838
CAS-Nummer: 109431-87-0