Estradiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALE2758-250MGEA 33.2 EUR
SIALE2758-250MG SIALE2758-1G SIALE2758-5G
Estradiol, Sigma-Aldrich®
Estradiol
Formel: C₁₈H₂₄O₂
Molekulargewicht: 272,39 g/mol
MDL Number: MFCD00003693
CAS-Nummer: 50-28-2
EINECS: 200-023-8