Methylarachidonat
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM90014-100EA 171 EUR
CAYM90014-100 CAYM90014-50 CAYM90014-25
Methylarachidonat
Methylarachidonat
Formel: C₂₁H₃₄O₂
MDL Number: MFCD00016775
CAS-Nummer: 2566-89-4
EINECS: 219-900-1