(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL535303-1GEA 93.5 EUR
SIAL535303-1G SIAL535303-5G
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP), Sigma-Aldrich®
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Formel: C₁₇H₂₇F₆N₇OP₂
Molekulargewicht: 521,4 g/mol
MDL Number: MFCD03703417
CAS-Nummer: 156311-83-0