D(+)-Arabitol
Lieferant: Molekula
MOLEM78502737EA 0 EUR
MOLEM78502737
D(+)-Arabitol
D(+)-Arabitol
Formel: C₅H₁₂O₅
Molekulargewicht: 152,15 g/mol
MDL Number: MFCD00004709
CAS-Nummer: 488-82-4
EINECS: 207-686-2