Ginkgolid A, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
51863-10MG-FEA 191 EUR
51863-10MG-F
Ginkgolid A, Supelco®
Ginkgolide A
Formel: C₂₀H₂₄O₉
Molekulargewicht: 408,41 g/mol
MDL Number: MFCD00133365
CAS-Nummer: 15291-75-5