Ginkgolid A, Supelco®
Lieferant: Merck
G4028-50MGEA 168 EUR
G4028-50MG
Ginkgolid A, Supelco®
Ginkgolide A
Formel: C₂₀H₂₄O₉
Molekulargewicht: 408,41 g/mol
MDL Number: MFCD00133365
CAS-Nummer: 15291-75-5