D(+)-Glucose-[13C6,1,2,3,4,5,6,6-D7] (99% ¹³C , 97% D)
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL552151-5GEA
4070
EUR
SIAL552151-5G
SIAL552151-1G
D(+)-Glucose-[13C6,1,2,3,4,5,6,6-D7] (99% ¹³C , 97% D)
D(+)-Glucose-[13C6,1,2,3,4,5,6,6-D7]
Formel:
C₆H₅D₇O₆ |
MDL Number:
MFCD00274634 CAS-Nummer: 201417-01-8 |