Ammoniumchlorid-[15N] (60-80% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL488003-5GEA 736 EUR
SIAL488003-5G
Ammoniumchlorid-[15N] (60-80% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Ammoniumchlorid-[15N]
Formel: H₄ClN
MDL Number: MFCD00075417
CAS-Nummer: 39466-62-1