L(+)-Lyxose ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
B21583.03EA
105
EUR
B21583.03
L(+)-Lyxose ≥99%
L(+)-Lyxose
Formel:
C₅H₁₀O₅ Molekulargewicht: 150,13 g/mol Schmelzpunkt: 108…112 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064111 CAS-Nummer: 1949-78-6 EINECS: 217-763-2 |