5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H31580.03EA 54.7 EUR
H31580.03 H31580.06
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₁N₃O
Molekulargewicht: 189,22 g/mol
Schmelzpunkt: 141…143 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00462192
CAS-Nummer: 19541-95-8