1,4-Butandiol-monovinylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


Stabilisierung: stabilisiert mit Kaliumhydroxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

SIAL406198-100MLEA 75.4 EUR
SIAL406198-100ML
1,4-Butandiol-monovinylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®
1,4-Butandiol-monovinylether
Formel: C₆H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00080697
CAS-Nummer: 17832-28-9
EINECS: 241-793-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR