3,5-Dichlor-4-hydroxybenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L20174.06EA 215 EUR
L20174.06 L20174.03
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzolsulfonylchlorid ≥97%
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₃S
Molekulargewicht: 261,51 g/mol
Schmelzpunkt: 118…119 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00171551
CAS-Nummer: 13432-81-0
EINECS: 000-000-0
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II