4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

H32280.MDEA 55.7 EUR
H32280.MD H32280.03
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid ≥97%
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519323
CAS-Nummer: 775288-85-2
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR