(tert-Butylamino)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBJFD02770.1EA
0
EUR
MAYBJFD02770.1
MAYBJFD02770.250
(tert-Butylamino)triphenylphosphoniumbromid
(tert-Butylamino)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₂₂H₂₅BrNP Molekulargewicht: 414,3 g/mol |
CAS-Nummer:
799-51-9 |