2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL704598-5GEA 129 EUR
SIAL704598-5G SIAL704598-1G
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₇N₃O₃
Molekulargewicht: 169,14 g/mol
MDL Number: MFCD03206481
CAS-Nummer: 73896-36-3