2-Methoxy-6-(methylamino)pyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L20048.14EA
144
EUR
L20048.14
L20048.06
2-Methoxy-6-(methylamino)pyridin 98%
2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂O Molekulargewicht: 138,17 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191557 CAS-Nummer: 88569-83-9 EINECS: 000-000-0 |