(2,6-Dichlorbenzyl)tripropylphosphoniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD03615.1EA
0
EUR
MAYBCD03615.1
MAYBCD03615.250
(2,6-Dichlorbenzyl)tripropylphosphoniumchlorid
(2,6-Dichlorbenzyl)tripropylphosphoniumchlorid
Formel:
C₁₆H₂₆Cl₃P Molekulargewicht: 355,71 g/mol |
CAS-Nummer:
646497-56-5 |