(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzyl)tripropylphosphoniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD03614.250EA
0
EUR
MAYBCD03614.250
MAYBCD03614.1
(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzyl)tripropylphosphoniumchlorid
(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzyl)tripropylphosphoniumchlorid
Formel:
C₂₁H₃₈ClP Molekulargewicht: 356,95 g/mol |
MDL Number:
MFCD02682093 CAS-Nummer: 646497-54-3 |