Benzyldimethyltetradecylammoniumchlorid Hydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
J63465.14EA 50.7 EUR
J63465.14
Benzyldimethyltetradecylammoniumchlorid Hydrat ≥98%
Benzyldimethyltetradecylammoniumchlorid Hydrat
Formel: C₂₃H₄₂ClN·H₂O
Molekulargewicht: 368,05 g/mol (anhy)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011771
CAS-Nummer: 139-08-2
EINECS: 205-352-0
UN-Nummer: 2923
ADR: 8,III