4-Pentenylacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B20258.14EA
241
EUR
B20258.14
B20258.06
4-Pentenylacetat ≥98%
4-Pentenylacetat
Formel:
C₇H₁₂O₂ Molekulargewicht: 128,17 g/mol Siedepunkt: 144…146 °C Dichte: 0,91 Flammpunkt: 46 °C (115 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008723 CAS-Nummer: 1576-85-8 EINECS: 216-413-6 ADR: 3,III |