(2,6-Dichlorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A17651.06EA
34.8
EUR
A17651.06
A17651.14
(2,6-Dichlorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥98%
(2,6-Dichlorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid
Formel:
C₂₅H₂₀Cl₃P Molekulargewicht: 457,78 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061392 CAS-Nummer: 18583-54-5 |