Diethylphenylphosphin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ABCRAV10928.0005EA 0 EUR
ABCRAV10928.0005 10180.14
Diethylphenylphosphin ≥97%
Diethylphenylphosphin
Formel: C₁₀H₁₅P
Molekulargewicht: 166,21 g/mol
Siedepunkt: 220 °C
Dichte: 0,954
Flammpunkt: 66 °C (150 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015172
CAS-Nummer: 1605-53-4
EINECS: 216-516-6
UN-Nummer: 3278
ADR: 6.1,III