3-Chlor-5-fluorsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL593400-1GEA
205
EUR
SIAL593400-1G
3-Chlor-5-fluorsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-5-fluorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₄ClFO₂ Molekulargewicht: 174,5569 g/mol |
MDL Number:
MFCD04039291 CAS-Nummer: 82128-69-6 |