Methyl-4-phenylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
p-Phenylbenzoic acid-OMe
SIALP5501-5GEA
96.5
EUR
SIALP5501-5G
Methyl-4-phenylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-phenylbenzoat
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Molekulargewicht: 212,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00017200 CAS-Nummer: 720-75-2 EINECS: 211-954-4 |