2-Acetamidoethanol ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A18638.36EA
112
EUR
A18638.36
A18638.22
2-Acetamidoethanol ≥90%
2-Acetamidoethanol
Formel:
C₄H₉NO₂ Molekulargewicht: 103,12 g/mol Siedepunkt: 151…155 °C (5 mmHg) Dichte: 1,120 Flammpunkt: 177 °C (351 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002836 CAS-Nummer: 142-26-7 EINECS: 205-530-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...