Hafniumtetrakis[ethyl(methyl)azanid], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL553123-25MLEA
1600
EUR
SIAL553123-25ML
SIAL553123-5ML
Hafniumtetrakis[ethyl(methyl)azanid], Sigma-Aldrich®
Tetrakis(ethylmethylamino)hafnium(IV)
Formel:
C₁₂H₃₂HfN₄ |
MDL Number:
MFCD03427130 CAS-Nummer: 352535-01-4 |