Digitales Funkthermometer mit Flaschenfühler, Traceable®
Lieferant: VWR, part of Avantor
620-1982EA 196 EUR
VWRI620-1982
Digitales Funkthermometer mit Flaschenfühler, Traceable®
Dieses Funkthermometer kann Kühlschranktemperaturen aus bis zu 30 m Entfernung anzeigen. Es kann Messwerte von bis zu drei externen Kühlgerätesensoren an eine Basiseinheit übermitteln (Frequenz 433 MHz).
  • Spezieller Alarm ertönt, wenn die Temperatur festgelegte Grenzwerte über-/unterschreitet; einstellbar in Schritten von 1 °C
  • Versiegelte GRAS-Flasche (von der FDA allgemein als sicher anerkannt) isoliert vor schnellen Temperaturänderungen
  • Leicht ablesbare zweizeilige Anzeige: Aktualisierung der Daten alle 30 Sekunden, Minimum-/Maximum-Speicher
Zertifizierungen: Entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit Hauptgerät, Fernmessgerät, Batterien, ausklappbarem Ständer, Wandhalterung, VELCRO® und Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.