Diethylether stabilisiert USP für Anästhesie, J.T.Baker®
Gefahr
Synonyme: EthyletherEtherÄtherEthoxyethan2,2'-Oxydiethan2,2'-Oxybisethan
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT (2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Ionol) und Ethanol
9249-22EA 145.51 EUR
9249-22 9249-02
Diethylether stabilisiert USP für Anästhesie, J.T.Baker®
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molekulargewicht: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN-Nummer: 1155
ADR: 3,I
REACH-Nummer: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
GMP Manufactured Product
Meets U.S.P Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
USP - Specific Gravity at 25°/25°C 0.713 - 0.716
USP - Acidity Passes Test
USP - Nonvolatile Residue ≤0.003 %
USP - Aldehydes Passes Test
USP - Peroxide (as H₂O₂) ≤0.3 ppm
USP - Low Boiling Hydrocarbons ≤0.2 %
USP - Preservative (C₂H₅OH), For Information Only
USP - Preservative (H₂O), (w/w) ≤0.2 %
USP - Preservative (BHT) ≥7 ppm
Only the Class 3 solvent Ethanol is likely to be present as a preservative. The actual concentration is reported.
Keep in partly filled, tightly closed, light resistant containers, at a temperature not exceeding 30°C (86°F), remote from fire