Sie suchten nach: Atemschutzmasken
217  results were found
SearchResultCount:"217"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (MMMAM928)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Die abziehbare Versaflo™ Visierabdeckung M-928 ist eine benutzerfreundliche, transparente, selbstklebende Visierabdeckung, die entwickelt wurde, um di...
UOM: 1 * 40 ST
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: The PowerCap® Active™ is a lightweight positive pressure respirator with eye and face protection, as well as EN812 bumpcap protection. Designed to pro...
Artikel-Nr: (111-2225)
Lieferant: 3M
Beschreibung: 3M™ Versaflo™ V-Serie Druckluftregler bieten Schutz vor Staub, Nebel, Dunst, Gasen oder Dämpfen und kombinierten Gefahren, z. B. Farbspray. Druck...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (ILCDS-2010)
Lieferant: ILC DOVER
Beschreibung: Measures the air flow coming out of the blower to help ensure maximum protection.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Artikel-Nr: (ILCDS-3105)
Lieferant: ILC DOVER
Beschreibung: The ergonomic back harness permits the Sentinel® blower to be worn comfortably on the back.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Artikel-Nr: (ILCDS-3506)
Lieferant: ILC DOVER
Beschreibung: With minimum length of 48 cm, this flexible breathing tube can be extended to 72 cm to accommodate a wide range of heights and movements.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Lieferant: 3M
Beschreibung: The Adflo™ Powered air purifying respirator system with 3M™ Speedglas™ G5-01 series Welding helmet provides all of the benefits of the G5-01 series we...
New Product
Artikel-Nr: (MMMA7100054792)
Lieferant: 3M
Beschreibung: The Adflo™ Powered air purifying respirator system with 3M™ Speedglas™ 9100 MP Welding helmet is designed to help protect the eyes and face from radia...
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Lieferant: 3M
Beschreibung: Die Leichthauben der 3M™ S-Serie bieten einen Kopf- und Gesichts- sowie Augenschutz gegen Flüssigkeitsspritzer und niedrige Energieeinwirkungen (...
Lieferant: 3M
Beschreibung: Versaflo™ S Series Peel-Off Visor Covers are transparent, peel-off visor covers designed for use with Versaflo™ Series S-133, S-333, S-433, and S-533 ...
Artikel-Nr: (ILCDS-3500EU)
Lieferant: ILC DOVER
Beschreibung: Sentinel XE® PAPR (powered air-purifying respirator) with unique clear hood is specifically designed to delivery TH3 level protection to pharmaceutica...
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Lieferant: 3M
Beschreibung: Das kompakte 3M™ Versaflo™ TR-300+ ist ein anwenderfreundliches, vielseitiges Atemschutzsystem für Gefahren durch Partikel.
Lieferant: 3M
Beschreibung: Die Gebläseeinheit Versaflo™ Turbo TR-600 ist ein am Gürtel befestigtes Luftreinigungsgerät. In Kombination mit einem der durch 3M zugelassenen Kopfte...
Artikel-Nr: (MMMAM956)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Das Versaflo™ Size Reducing Ratchet Comfort Pad M-956 ist ein Ratschen-Komfortpolster, das auf die Rückseite eines 3M™ Versaflo™ Kopfteils der M-Serie...
UOM: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (MMMAM441)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Die Versaflo™ Backendichtung M-441 ist eine Ersatzbackendichtung zur Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ M-400 Kopfteil.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MMMATR362E)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Der Versaflo™ Spark Arrestor TR-362 ist ein Zubehör, das zum Schutz des Filters und des Turbos im Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+ entwickelt wurde...
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 217
no targeter for Bottom