1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBMAY00074DAEA 0 EUR
MAYBMAY00074DA
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Molekulargewicht: 222,0918 g/mol
MDL Number: MFCD09864189
CAS-Nummer: 1036991-40-8