4-(1-Pyrenyl)buttersäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL82669-500MGEA 908 EUR
SIAL82669-500MG SIAL82669-100MG
4-(1-Pyrenyl)buttersäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
4-(1-Pyrenyl)buttersäurehydrazid
Formel: C₂₀H₁₈N₂O
Molekulargewicht: 302,3697 g/mol
MDL Number: MFCD00467260
CAS-Nummer: 55486-13-0