3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on 95%
Lieferant: Thermo Scientific
L09490.14EA 291 EUR
L09490.14 L09490.06 ABCRAB178783.0025
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on 95%
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on
Formel: C₁₁H₁₈O₃
Molekulargewicht: 198,26
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006652
CAS-Nummer: 69225-59-8
EINECS: 273-918-4