3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on
Lieferant: Molekula
MOLEM71149744EA 0 EUR
MOLEM71149744
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on
Formel: C₁₁H₁₈O₃
Molekulargewicht: 198,26 g/mol
MDL Number: MFCD00006652
CAS-Nummer: 69225-59-8
EINECS: 273-918-4