2-Aminoimidazolhemisulfat
Lieferant: Molekula
MOLE29958183-25GEA 0 EUR
MOLE29958183-25G
2-Aminoimidazolhemisulfat
2-Aminoimidazolhemisulfat
Formel: C₆H₁₂N₆O₄S
Molekulargewicht: 264,26 g/mol
MDL Number: MFCD00013162
CAS-Nummer: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9