Histamin Dihydrochlorid
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALEXALX550132G005EA
68.6
EUR
ALEXALX550132G005
Histamin Dihydrochlorid
Histamin Dihydrochlorid
Formel:
C₅H₁₁Cl₂N₃ Molekulargewicht: 184,07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00012703 CAS-Nummer: 56-92-8 EINECS: 200-298-4 |