Histamin Dihydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLE19012772-25GEA 124 EUR
MOLE19012772-25G
Histamin Dihydrochlorid
Histamin Dihydrochlorid
Formel: C₅H₁₁Cl₂N₃
Molekulargewicht: 184,07 g/mol
MDL Number: MFCD00012703
CAS-Nummer: 56-92-8
EINECS: 200-298-4