Histamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL53300-25GEA
374
EUR
SIAL53300-25G
SIAL53300-1G
SIAL53300-5G
Histamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Histamin Dihydrochlorid
Formel:
C₅H₁₁Cl₂N₃ Molekulargewicht: 184,07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00012703 CAS-Nummer: 56-92-8 EINECS: 200-298-4 |