1H-Pyrazol-3-boronsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL720429-250MGEA
118
EUR
SIAL720429-250MG
SIAL720429-1G
1H-Pyrazol-3-boronsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazol-3-boronsäure Hydrat
Formel:
C₃H₅BN₂O₂·H₂O Molekulargewicht: 111,90 g/mol |
MDL Number:
MFCD11044442 CAS-Nummer: 376584-63-3 |