1-Fluorpyridiniumtrifluormethansulfonat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L14324.MDEA
37
EUR
L14324.MD
L14324.03
1-Fluorpyridiniumtrifluormethansulfonat 95%
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Formel:
C₆H₅F₄NO₃S Molekulargewicht: 247,17 g/mol Schmelzpunkt: 180…185 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013458 CAS-Nummer: 107263-95-6 ADR: 8,II |