1-Fluorpyridiniumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL323659-5GEA 202 EUR
SIAL323659-5G SIAL323659-1G
1-Fluorpyridiniumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Formel: C₆H₅F₄NO₃S
Molekulargewicht: 247,17 g/mol
MDL Number: MFCD00013458
CAS-Nummer: 107263-95-6