(R)-(-)-Glycidylbutyrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L18557.03EA
32.9
EUR
L18557.03
(R)-(-)-Glycidylbutyrat ≥98%
(R)-(-)-Glycidylbutyrat
Formel:
C₇H₁₂O₃ Molekulargewicht: 144,17 g/mol Siedepunkt: 90 °C (19 mmHg) Dichte: 1,018 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075120 CAS-Nummer: 60456-26-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...