(3,4-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL678627-500MGEA
119
EUR
SIAL678627-500MG
(3,4-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅CI₃O₂S |
MDL Number:
MFCD01631929 CAS-Nummer: 85952-30-3 |