N-(4-Methoxybenzyl)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexyl)benzamid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRF04573.1EA
0
EUR
MAYBRF04573.1
MAYBRF04573.250
N-(4-Methoxybenzyl)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexyl)benzamid
N-(4-Methoxybenzyl)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexyl)benzamid
Formel:
C₂₁H₁₄F₁₃NO₂ |
MDL Number:
MFCD00179695 CAS-Nummer: 288161-34-2 |