N-(3,5-Dimethoxybenzyl)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexyl)benzamid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRF04575.250EA 0 EUR
MAYBRF04575.250 MAYBRF04575.1
N-(3,5-Dimethoxybenzyl)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexyl)benzamid
N-(3,5-Dimethoxybenzyl)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexyl)benzamid
Formel: C₂₂H₁₆F₁₃NO₃
MDL Number: MFCD00179696
CAS-Nummer: 288161-36-4