4-Formyl-1-naphthalinboronsäure ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H53143.MDEA 553 EUR
H53143.MD
4-Formyl-1-naphthalinboronsäure ≥95%
4-Formyl-1-naphthalinboronsäure
Formel: C₁₁H₉BO₃
Molekulargewicht: 200,00
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632205
CAS-Nummer: 332398-52-4